Få mere at vide
Invitrogen™ Annexin V Recombinant Protein, FITC, eBioscience™
Beskrivelse
Proteinet, som dette gen koder for, tilhører annexinfamilien af calciumafhængige fosfolipidbindingsproteiner, hvoraf nogle er blevet impliceret i membranrelaterede hændelser langs eksocytotiske og endocytotiske veje. Annexin 5 er et phospholipase A2- og proteinkinase C-hæmmende protein med calciumkanalaktivitet og en potentiel rolle i cellulær signaltransduktion, inflammation, vækst og differentiering. Annexin 5 er også beskrevet som placentaantikoagulant protein I, vaskulær antikoagulant-alfa, endonexin II, lipocortin V, placentaprotein 4 og anchorin CII. Genet spænder over 29 kb og indeholder 13 eksoner og koder for et enkelt transkript på cirka 1,6 kb og et proteinprodukt med en molekylvægt på cirka 35 kDa.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 300 Tests |
| Til brug med (applikation) | Flow Cytometry |
| Molekylvægt (g/mol) | 35.8kDa |
| Kilde | E. coli |
| Strukturel form | E. Coli |
| Biologisk aktivitet | Annexin V exhibits anti-phospholipase activity and binds to phosphatidylserine (PS). |
| Specifik reaktivitet | All |
| Krydsreaktivitet | All |
| Arter | E. coli |
| Protein undertype | Recombinant |