Få mere at vide
Invitrogen™ Annexin V Ready Flow-konjugater til apoptosedetektion
Artikelnummer. 15719039
Skift visning
Excitation/Emission:
410/455
495/519
650/660
650/665
Farve:
Blå
Grøn
Langt-rød
Rød
Konjugeret:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 647
Pacific Blue
Pakningsstørrelse:
120 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Excitation/Emission Farve Konjugeret Pakningsstørrelse
15719039 495/519 Grøn Alexa Fluor 488 120 reaktioner
15874943 650/665 Langt-rød Alexa Fluor 647 120 reaktioner
15884943 650/660 Rød APC (Allophycocyanin) 120 reaktioner
15894943 410/455 Blå Pacific Blue 120 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15719039 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37174
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Annexin V-konjugatfarver gør dig i stand til nemt at bestemme apoptotiske celler via flowcytometri.
Nyd bekvemmeligheden ved brugsklare Annexin V Ready Flow selvstændige konjugatfarver, som tilbyder op til 100 gange fluorescenssignalintensitet mellem apoptotiske og ikke-apoptotiske celler ved hjælp af flowcytometri. Der er ingen grund til at fortynde, veje eller pipettere konjugatpletterne; tilføj blot en dråbe i cellerne, inkuber og analyser.
Annexin V-konjugater giver hurtige og pålidelige detektionsmetoder til undersøgelse af eksternalisering af phosphatidylserin, en indikator for mellemstadier af apoptose. Forskellen i fluorescensintensitet mellem apoptotiske og ikke-apoptotiske celler farvet med vores fluorescerende annexin V-konjugater, som målt ved flowcytometri, er typisk omkring 100 gange.
Annexin V Ready Flow-konjugaterne leveres som klar-til-brug, direkte-til-prøve apoptotiske cellefarvninger. Tilsæt blot en dråbe fra dråbeflasken direkte i 1 x 106 celler i 5 mM Ca2+-holdigt cellekulturmedium eller annexinbindingsbuffer (kat. nr. V13246 eller BMS500BB), inkuber og analyser. Den traditionelle annexinfarvningsprotokol kan bruges som en alternativ metode ved at erstatte tilføjelsen af 5μ L annexin-konjugat med tilsætning af 1 dråbe fra Ready Flow-dråbeflasken.
Annexin V Alexa Fluor 488-konjugat er exciterbar ved 495 nm med en emissionstop ved 519 nm.
Annexin V Alexa Fluor 647-konjugat er exciterbart ved 650 nm med en emissionstop ved 665 nm.
Annexin V APC-konjugatet er exciterbart ved 650 nm med en emissionstop ved 660 nm.
Annexin V Pacific Blue konjugat er exciterbart ved 410 nm med en emissionstop ved 455 nm.
Annexin V-farvning til påvisning af apoptotiske celler kan kun udføres på levende celler og væv. Hvis prøver skal fikseres efter farvning, er der specifikke betingelser, der kræves for at opnå forbigående bibeholdelse af signal. Disse omfatter brug af en alkoholfri, aldehyd-baseret fikseringsmetode, brug af buffere indeholdende Ca2+ og undgåelse af overfladeaktive stoffer/rengøringsmidler. For nemheds skyld tilbyder vi også en koncentreret annexinbindende buffer, der letter bindingen af annexin V til phosphatidylserin i apoptoseassays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Annexin V Alexa Fluor 488 Klar flow konjugat
Mængde 2 dråbeflasker
Produkttype Klar Flow-konjugat
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2-8 °C.
Flowcytometer laserlinjer Blå
Excitation/Emission 495/519
Antal reaktioner 120
Farve Grøn
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Konjugeret Alexa Fluor 488
Til brug med (udstyr) Flowcytometre