Få mere at vide
BD Annexin V-FITC
Artikelnummer. 10186463
Skift visning
Mængde:
100 prøver
200 prøver
25 prøver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
10186463 200 prøver
15878688 100 prøver
15850609 25 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10186463 Leverandør BD Leverandørnr. 556419
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fungerer som en følsom sonde til flowcytometrisk analyse af celler, der gennemgår apoptose
Identificerer apoptose på et tidligere stadium end assays baseret på nukleare ændringer såsom DNA-fragmentering.
  • Format: FITC
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 prøver
Prøvevolumen 5μ L
Opbevaringsbuffer Vandig bufret opløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Konjugeret FITC
Form Væske
Kun brug til forskning