Få mere at vide
Invitrogen™ Annexin V-konjugater til apoptosepåvisning
Artikelnummer. 10633853
Skift visning
Excitation/Emission:
346/442
410/455
494/518
495/519
555/565
565/578
578/603
590/617
650/660
650/665
679/702
Flowcytometer laserlinjer:
405
488
488, 532, 561
532
532, 561
633-637
UV
Konjugeret:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Biotin-X
FITC
PE
Pacific Blue
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Excitation/Emission Flowcytometer laserlinjer Konjugeret Pakningsstørrelse
10633853 495/519 488 Alexa Fluor 488 Hver
10267242 494/518 488 FITC Hver
10277242 578/603 532, 561 Alexa Fluor 568 Hver
10443442 590/617 532 Alexa Fluor 594 Hver
10318162 - - Biotin-X Hver
10740194 346/442 UV Alexa Fluor 350 Hver
10297152 650/665 633-637 Alexa Fluor 647 -
10267452 555/565 532, 561 Alexa Fluor 555 Hver
10614263 679/702 633-637 Alexa Fluor 680 Hver
10246572 650/660 633-637 APC (Allophycocyanin) Hver
10033122 565/578 488, 532, 561 PE Hver
10695373 410/455 405 Pacific Blue Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10633853 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A13201
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opdag tidlige stadier af apoptose med Annexin V stand-alone Alexa Fluor , APC, Pacific Blue , PE, FITC og biotinkonjugater ved anvendelse af flowcytometri.
Opnå hurtig og pålidelig påvisning af tidlig celle apoptose med Annexin V stand-alone konjugater til apoptose påvisning. Annexin V-konjugater tilbyder op til 100 gange forskel i fluorescenssignalintensitet mellem apoptotiske og ikke-apoptotiske celler ved hjælp af flowcytometri.
Annexin V har en høj affinitet for phosphatidylserin (PS), som bliver eksponeret på den ydre folder af celler, der gennemgår apoptose. På grund af denne affinitet anvendes fluorescensmærkede annexin V-reagenser almindeligvis i apoptoseforskning.
Annexin V-konjugater giver hurtige og pålidelige detektionsmetoder til undersøgelse af eksternalisering af phosphatidylserin, en indikator for mellemstadier af apoptose. Forskellen i fluorescensintensitet mellem apoptotiske og ikke-apoptotiske celler farvet med vores fluorescerende annexin V-konjugater, som målt ved flowcytometri, er typisk omkring 100 gange.
I samarbejde med Nexins Research BV leverer vi de bedste og lyseste annexin V-konjugater, der findes, bl.a. Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 og 680 annexin V-konjugater, såvel som Annexin V APC, Biotin-X, FITC, Pacific Blue og PE-konjugater. Meget fluorescerende annexin V-konjugater giver hurtige og pålidelige detektionsmetoder til undersøgelse af eksternalisering af phosphatidylserin, en af de tidligste indikatorer for apoptose.
Annexin V Pacific Blue konjugat er violet exciterbar, hvilket gør det ideelt til instrumenter med en violet laser og til flerfarvede eksperimenter, der inkluderer grøn- eller rød-fluorescerende farvestoffer.
Fordelene ved vores annexin V-konjugater inkluderer:
•Konjugeret til Invitrogen Alexa Fluor og eFluor farvestoffer til lysere signaler
• Konjugater til alle tilgængelige lasere
• Fås som enkeltstående reagenser eller letanvendelige sæt
Annexin V-farvning til påvisning af apoptotiske celler kan kun udføres på levende celler og væv. Hvis prøver skal fikseres efter farvning, er der specifikke betingelser, der kræves for at opnå forbigående bibeholdelse af signal. Disse omfatter brug af en alkoholfri, aldehyd-baseret fikseringsmetode, brug af buffere indeholdende Ca2+ og undgåelse af overfladeaktive stoffer/rengøringsmidler. For nemheds skyld tilbyder vi også en koncentreret annexinbindende buffer, der letter bindingen af annexin V til phosphatidylserin i apoptoseassays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt bilag V, Alexa Fluor 488-konjugat (erstatning for kat. nr. PHN1010 og PHN1008)
Mængde 500μ L
Produkttype Annexin V-konjugat
Indhold og opbevaring Indeholder 1 flaske annexin V, Alexa Fluor 488 konjugat. Opbevar i køleskab (2°til 8°grader) og beskyt mod lys.
Flowcytometer laserlinjer 488
Excitation/Emission 495/519
Antal reaktioner 100
Farve Grøn
Forsendelsestilstand Våd is
Konjugeret Alexa Fluor 488
Til brug med (udstyr) Flowcytometre