Få mere at vide
Molecular Probes™ Annexin V-konjugater til apoptosepåvisning
Excitation/Emission:
346/442
410/455
494/518
495/519
555/565
565/578
578/603
590/617
650/660
650/665
679/702
Flowcytometer laserlinjer:
405
488
488, 532, 561
532
532, 561
633-637
UV
Konjugeret:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Biotin-X
FITC
PE
Pacific Blue
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Opnå hurtig og pålidelig påvisning af tidlig celle apoptose med Annexin V stand-alone konjugater til apoptose påvisning. Annexin V-konjugater tilbyder op til 100 gange forskel i fluorescenssignalintensitet mellem apoptotiske og ikke-apoptotiske celler ved hjælp af flowcytometri.
Annexin V har en høj affinitet for phosphatidylserin (PS), som bliver eksponeret på den ydre folder af celler, der gennemgår apoptose. På grund af denne affinitet anvendes fluorescensmærkede annexin V-reagenser almindeligvis i apoptoseforskning.
Annexin V-konjugater giver hurtige og pålidelige detektionsmetoder til undersøgelse af eksternalisering af phosphatidylserin, en indikator for mellemstadier af apoptose. Forskellen i fluorescensintensitet mellem apoptotiske og ikke-apoptotiske celler farvet med vores fluorescerende annexin V-konjugater, som målt ved flowcytometri, er typisk omkring 100 gange.
I samarbejde med Nexins Research BV leverer vi de bedste og lyseste annexin V-konjugater, der findes, bl.a. Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 og 680 annexin V-konjugater, såvel som Annexin V APC, Biotin-X, FITC, Pacific Blue og PE-konjugater. Meget fluorescerende annexin V-konjugater giver hurtige og pålidelige detektionsmetoder til undersøgelse af eksternalisering af phosphatidylserin, en af de tidligste indikatorer for apoptose.
Annexin V Pacific Blue konjugat er violet exciterbar, hvilket gør det ideelt til instrumenter med en violet laser og til flerfarvede eksperimenter, der inkluderer grøn- eller rød-fluorescerende farvestoffer.
Fordelene ved vores annexin V-konjugater inkluderer:
•Konjugeret til Invitrogen Alexa Fluor og eFluor farvestoffer til lysere signaler
• Konjugater til alle tilgængelige lasere
• Fås som enkeltstående reagenser eller letanvendelige sæt
Annexin V-farvning til påvisning af apoptotiske celler kan kun udføres på levende celler og væv. Hvis prøver skal fikseres efter farvning, er der specifikke betingelser, der kræves for at opnå forbigående bibeholdelse af signal. Disse omfatter brug af en alkoholfri, aldehyd-baseret fikseringsmetode, brug af buffere indeholdende Ca2+ og undgåelse af overfladeaktive stoffer/rengøringsmidler. For nemheds skyld tilbyder vi også en koncentreret annexinbindende buffer, der letter bindingen af annexin V til phosphatidylserin i apoptoseassays.
Annexin V-konjugater giver hurtige og pålidelige detektionsmetoder til undersøgelse af eksternalisering af phosphatidylserin, en indikator for mellemstadier af apoptose. Forskellen i fluorescensintensitet mellem apoptotiske og ikke-apoptotiske celler farvet med vores fluorescerende annexin V-konjugater, som målt ved flowcytometri, er typisk omkring 100 gange.
I samarbejde med Nexins Research BV leverer vi de bedste og lyseste annexin V-konjugater, der findes, bl.a. Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 og 680 annexin V-konjugater, såvel som Annexin V APC, Biotin-X, FITC, Pacific Blue og PE-konjugater. Meget fluorescerende annexin V-konjugater giver hurtige og pålidelige detektionsmetoder til undersøgelse af eksternalisering af phosphatidylserin, en af de tidligste indikatorer for apoptose.
Annexin V Pacific Blue konjugat er violet exciterbar, hvilket gør det ideelt til instrumenter med en violet laser og til flerfarvede eksperimenter, der inkluderer grøn- eller rød-fluorescerende farvestoffer.
Fordelene ved vores annexin V-konjugater inkluderer:
•Konjugeret til Invitrogen Alexa Fluor og eFluor farvestoffer til lysere signaler
• Konjugater til alle tilgængelige lasere
• Fås som enkeltstående reagenser eller letanvendelige sæt
Annexin V-farvning til påvisning af apoptotiske celler kan kun udføres på levende celler og væv. Hvis prøver skal fikseres efter farvning, er der specifikke betingelser, der kræves for at opnå forbigående bibeholdelse af signal. Disse omfatter brug af en alkoholfri, aldehyd-baseret fikseringsmetode, brug af buffere indeholdende Ca2+ og undgåelse af overfladeaktive stoffer/rengøringsmidler. For nemheds skyld tilbyder vi også en koncentreret annexinbindende buffer, der letter bindingen af annexin V til phosphatidylserin i apoptoseassays.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | bilag V, Alexa Fluor 555 konjugat |
| Mængde | 500μ L |
| Sættets indhold | Indeholder 1 hætteglas med annexin V, Alexa Fluor 555 konjugat. |
| Produkttype | Annexin V-konjugat |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Flowcytometer laserlinjer | 532, 561 |
| Excitation/Emission | 555/565 |
| Antal reaktioner | 100 |
| Farve | Orange |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Vis mere |