Få mere at vide
Invitrogen™ Annexin Binding Buffer (5X), til flowcytometri
Artikelnummer. 12063805
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12063805 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 12063805 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V13246
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Annexin Binding Buffer (5X), til flowcytometri
Dette produkt er designet til at lette bindingen af annexin V til fosfatidylserin til brug i apoptose-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 ml
pH 7.4
Produkttype Annexin Binding Buffer
Indhold og opbevaring Indeholder 1 flaske annexin-bindende buffer (5x opløsning, 50 ml).
Opbevares ved 2 –8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Formulering 50 mM HEPES, 700 mM NaCl, 12,5 mM CaCl2 , pH 7,4
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Form Koncentreret
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.