Få mere at vide
Annexin A8/ANXA8 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97052APC
Produktkode 18638162
  • 3010.00 DKK / 0.10ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Annexin A8/ANXA8 Polyclonal antibody specifically detects Annexin A8/ANXA8 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA