Få mere at vide
Emma Safety Footwear Anne Sikkerhedssko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S1P-Sikkerhedssko med sålplade til tørt arbejde
- GripForce™ Nem twist
- Mikrofiber konstruktion
- ESD: Elektrostatisk afladning
- Kromfri foring
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Design | Anne |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 35 |
| Tå materiale | Stål |