Få mere at vide
Emma Safety Footwear Anne Sikkerhedssko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- GripForce™ Easy Twist
- Microfiber construction
- ESD: Electrostatic Discharge
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Laces |
| Farve | Black |
| Design | Anne |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Materiale | Microfiber |
| Størrelse | 39 |
| Tå materiale | Steel |