missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ANKRD52 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
ANKRD52 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD52 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ANKRD52 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | mFluor Violet 610 SE |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ANKRD33, ankyrin repeat domain 33, ankyrin repeat domain 52, ankyrin repeat domain-containing protein 52, CVWG5837, FLJ34236, PP6-ARS-C, protein phosphatase 6 ankyrin repeat subunit C, serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory ankyrin repeat subunit C |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-660 of human ANKRD52 (NP_775866.2).,, Sequence:, RRRDKFGRTPLHYAAANGSYQCAVTLVTAGAGVNEADCKGCSPLHYAAASDTYRRAEPHTPSSHDAEEDEPLKESRRKEAFFCLEFLLDNGADPSLRDRQGYTAVHYAAAYGNRQNLELLLEMSFNCLEDVESTIPVSPLHLAAYNGHCEALKTLAETLVNLDVRDHKGRTALFLATERGSTECVEVLTAHGASALIKERKRKWTPLHAAA |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?