Beskrivelse
ANKRD52 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD52 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ANKRD52 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 405 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ANKRD33, ankyrin repeat domain 33, ankyrin repeat domain 52, ankyrin repeat domain-containing protein 52, CVWG5837, FLJ34236, PP6-ARS-C, protein phosphatase 6 ankyrin repeat subunit C, serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory ankyrin repeat subunit C |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-660 of human ANKRD52 (NP_775866.2).,, Sequence:, RRRDKFGRTPLHYAAANGSYQCAVTLVTAGAGVNEADCKGCSPLHYAAASDTYRRAEPHTPSSHDAEEDEPLKESRRKEAFFCLEFLLDNGADPSLRDRQGYTAVHYAAAYGNRQNLELLLEMSFNCLEDVESTIPVSPLHLAAYNGHCEALKTLAETLVNLDVRDHKGRTALFLATERGSTECVEVLTAHGASALIKERKRKWTPLHAAA |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?