Få mere at vide
Novus Biologicals™ ANKRD17 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18359959 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18359959 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18359959 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00026057T02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål ANKRD17
Synonym ankyrin repeat domain 17, ankyrin repeat domain-containing protein 17, Gene trap ankyrin repeat protein, GTARSerologically defined breast cancer antigen NY-BR-16, KIAA0697FLJ22206, NY-BR-16
Gen symbol ANKRD17