missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Anisotropine Methylbromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anisotropine Methylbromide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32NO2.BrH/c1-5-7-13(8-6-2)17(19)20-16-11-14-9-10-15(12-16)18(14,3)4;/h13-16H,5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15+,16+; |
| Formel vægt | 361.1616 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?