Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Anisomycin
Artikelnummer. 18712664
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18712664 10 mg
18712504 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18712664 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1290/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
JNK, SAPK and p38 activator
Anisomycin is a protein synthesis inhibitor (blocks translation). Potent activator of stress-activated protein kinases (JNK/SAPK) and p38 MAP kinase. Acts as a potent signaling agonist to selectively elicit homologous desensitization of immediate early gene induction (c-fos, fosB, c-jun, junB and junD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22862-76-6
Molekylær formel C14H19NO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisomycin
Mængde 10 mg
Formel vægt 265.31
Produkttype Anisomycin
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 265.31