Få mere at vide
Abcam Anisomycin, proteinsyntesehæmmer, fast form, 98% renhed, 10 mg
Artikelnummer. 32173962 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
32173962 10 mg
1 options
Artikelnummer. 32173962 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab12049510mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Potent translationel hæmmer af proteinsyntese og aktivator af kinasekaskader, herunder p38- og JNK MAP-kinaser.
  • Molekylvægt: 265,3 Da
  • Renhed: >98%
  • Beskrivelse: Translationshæmmer af proteinsyntese. Meget potent aktivator af kinase-kaskader. Aktiverer potent stressaktiverede proteinkinaser, p38, JNK MAP og andre kinaser.
  • Form: Solid
  • Opbevaring: Opbevar ved +4 °C.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Form Fast stof
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Protein, s. 38, JNK
Formulering 100% anisomycin
Mængde 10 mg
Til brug med (applikation) Proteinsyntesehæmning, aktivering af Kinase-kaskaden