Få mere at vide
Anisomycin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17640887 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17640887 25 mg
17630887 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17640887 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215988125
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Synonym: 2-[p-Methoxybenzyl]-3,4-Pyrrolidindiol-3-Acetat, (2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-Pyrrolidindiol-3-Acetat, Flagecidin
Anisomycin er et antiprotozoalt middel, der hæmmer proteinsyntesen og aktiverer en begrænset undergruppe af kinaser, der i øjeblikket kun identificeres af p54 og MAP kinase. Det kan bruges som et studiehjælpemiddel til cytoplasmatiske signaler, der resulterer i nuklear signalering og induktion af c-fos og c-jun. Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, MP Biomedical™ produkter er kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22862-76-6
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Kilde Streptomyces griseolus
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Procent renhed ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisomycin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisomycin