Få mere at vide
Anisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anisole |
| CAS | 100-66-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H8 O |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Anisole (8CI), Methoxybenzene, Anisol, Hichemix MB, Methyl phenyl ether, NSC 7920, Phenoxymethane, Phenyl methyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1 |
| IUPAC navn | anisol |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.14 |
| Vis mere |