Få mere at vide
Anisole, TRC
Artikelnummer. 30332464
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30332464 500 g
1 options
Artikelnummer. 30332464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA673900500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisole
CAS 100-66-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H8 O
Mængde 500 g
Synonym Anisole (8CI), Methoxybenzene, Anisol, Hichemix MB, Methyl phenyl ether, NSC 7920, Phenoxymethane, Phenyl methyl ether
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMIL COc1ccccc1
IUPAC navn anisol
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Formel vægt 108.0575
Procent renhed >95