Få mere at vide
Anisole, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15868540
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15868540 2.5 L 2.5 L
15816290 100 mL -
15858540 500 mL -
15826290 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15868540 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8014522500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-66-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Tekniske data
Smeltepunkt -37°C
Tæthed 0.994 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 154°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008354
Mængde 2.5 L
Synonym Anisole, Methyl phenyl ether, Methoxybenzene, Anisole