Få mere at vide
Anisole-2,4,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anisole-2,4,6-D3 |
| CAS | 2567-25-1 |
| Molekylær formel | C7 D3 H5 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,3,5-d3, 2-methoxy- (9 CI, ACI), 2-Methoxybenzene-1,3,5-d3 (ACI), Anisole-2,4,6-d3 (6 CI, 7 CI, 8 CI), 1,3,5-Trideuterio-2-methoxybenzene, 2,4,6-Trideuterioanisole, 2,4,6-Trideuteroanisole, Methoxybenzene-2,4,6-d3, Anisole-2,4,6-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])c(OC)c([2 H])c1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-trideuterio-2-methoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.1563 |
| Formel vægt | 111.0763 g/mol |
| Vis mere |