Få mere at vide
Anisole-2,3,4,5,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anisole-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 50629-14-6 |
| Molekylær formel | C7 D5 H3 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene-d5, methoxy- (9 CI, ACI), Anisole-2,3,4,5,6-d5 (6 CI), Methoxybenzene-d5 (ACI), 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-methoxybenzene, 2,3,4,5,6-Pentadeuterioanisole, Anisole-2,3,4,5,6-D5, Anisole-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.1686 |
| Formel vægt | 113.0889 g/mol |
| Vis mere |