Få mere at vide
Anisole-13C6, TRC
Artikelnummer. 30339932
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30339932 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30339932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67390250MG
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Anisole-13C6
CAS 152571-52-3
Molekylær formel 13C6 C H8 O
Mængde 50 mg
Synonym Benzene-13C6, methoxy- (9CI), Methoxybenzene-13C6, Methoxybenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Anisole-13C6, Anisole-13C6 (phenyl-13C6), Anisole-1,2,3,4,5,6-13C6
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
SMIL CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
IUPAC navn methoxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene
Molekylvægt (g/mol) 114.09
Formel vægt 114.0776