Få mere at vide
Anisoin, 97%
Artikelnummer. 11487144
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487144 25 g 25g
11497144 100 g 100g
11407154 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487144 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21559.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272,30 g/mol
Anisoin er et nyttigt prækromatografisk derivatiseringsfluorogent reagens til LC (væskekromatografi) analyse af guanidinoforbindelser. Det er meget udbredt som fotoinitiatorer i polymerisationsreaktioner. Det er meget udbredt i UV-hærdende blæk, træbelægninger, papirbelægninger, optiske fibre, PCB, serigrafi, papirlak og andre overflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anisoin er et nyttigt prækromatografisk derivatiseringsfluorogent reagens til LC (væskekromatografi) analyse af guanidinoforbindelser. Det er meget udbredt som fotoinitiatorer i polymerisationsreaktioner. Det er meget udbredt i UV-hærdende blæk, træbelægninger, papirbelægninger, optiske fibre, PCB, serigrafi, papirlak og andre overflader.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-52-8
Molekylær formel C16H16O4
Molekylvægt (g/mol) 272.30
MDL nummer MFCD00008411
InChI nøgle LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
PubChem CID 95415
IUPAC navn 2-hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisoin
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3211892
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og acetone.
Formel vægt 272.3
Procent renhed 97%