Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anisoin |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | 109 °C til 114 °C |
| Farve | Beige til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 08, 423 |
| Formel vægt | 272.29 |
| Vis mere |