Få mere at vide
Anisoin, 95%
Artikelnummer. 10657484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10657484 25 g Plastflaske 25g
10773631 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657484 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104840250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-52-8
Molekylær formel C16H16O4
Molekylvægt (g/mol) 272.30
MDL nummer MFCD00008411
InChI nøgle LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
PubChem CID 95415
IUPAC navn 2-hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisoin
Navn note 95%
Smeltepunkt 109°C to 114°C
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 08, 423
Formel vægt 272.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver