Få mere at vide
Anisindione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anisindione |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O3/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14-15(17)12-4-2-3-5-13(12)16(14)18/h2-9,14H,1H3 |
| Formel vægt | 252.0786 |