Få mere at vide
Anisindione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448516
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448516 100 mg
16442226 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448516 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0924
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Anisindione is a synthetic anticoagulant, prevents the formation of active procoagulation factors II, VII, IX, and X.
Anisindione is a synthetic anticoagulant, prevents the formation of active procoagulation factors II, VII, IX, and X.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisindione
CAS 117-37-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (198.21 mM)
SMIL O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 252.26
Formel vægt 252.26
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation