Få mere at vide
Anisaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 17941986
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17941986 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17941986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0164.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Anisaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Anisaldehyde
CAS 123-11-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Anisaldehyde
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mepyramine Maleate Imp. B (EP), Mepyramine Imp. B (EP), 4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde, Mepyramine Maleate Impurity B, Mepyramine Impurity B, 4-Methoxybenzaldehyde (ACI), p-Anisaldehyde (8CI), Anisic aldehyde, Aubepine, Crategine, NSC 5590, Obepin, p-Anisic aldehyde, p-Formylanisole, p-Methoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
SMIL COc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 136,0524 g/mol