Få mere at vide
Anisaldehyde Dimethyl Acetal, TRC
Artikelnummer. 30335710
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30335710 5 g
1 options
Artikelnummer. 30335710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6732055G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 2186-92-7
Molekylær formel C10H14O3
Mængde 5 g
Synonym 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene, (p-Methoxyphenyl)dimethoxymethane, 4-Anisaldehyde Dimethyl Acetal, 4-Methoxybenzaldehyde Dimethyl Acetal, Anisaldehyde dimethyl Acetal, Anisic aldehyde Dimethyl Acetal, Dimethoxy(4-methoxyphenyl)methane, p-(Dimethoxymethyl)anisole, p-Methoxybenzaldehyde Dimethyl Acetal
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c1-11-9-6-4-8(5-7-9)10(12-2)13-3/h4-7,10H,1-3H3
SMIL O=C(N([H])[C@H](C(N)=O)C(C)C)C1=C2C=CC=CC2=NN1CC3CCCCC3
IUPAC navn 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.0943