Få mere at vide
Anisaldehyde-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anisaldehyde-13C |
| CAS | 95537-93-2 |
| Molekylær formel | 13C7 C H8 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | p-Anisaldehyde-13C, 4-Anisaldehyde-13C, 4-Methoxybenzaldehyde-13C, Anisic Aldehyde-13C, Aubepine-13C, Crategine-13C, NSC 5590-13C, Obepin-13C, p-Anisic Aldehyde-13C, p-Formylanisole-13C, p-Methoxybenzaldehyde-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6+1 |
| SMIL | COc1ccc([13CH]=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-methoxy(^{13}C)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.096 |
| Formel vægt | 143.076 |