Få mere at vide
Aniracetam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aniracetam |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 219.0895 |