Få mere at vide
Aniracetam, MedChemExpress
Beskrivelse
Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aniracetam |
| CAS | 72432-10-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H13NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ro 13-5057 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (456.12 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCCC1=O)C2=CC=C(OC)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.24 |
| Vis mere |