Få mere at vide
Animusk (~65%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Animusk |
| CAS | 3100-36-5 |
| Molekylær formel | C16H28O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Cyclohexadeca-8-enone |
| SMIL | O=C1CCCCCCC\C=C\CCCCCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.39 |