Få mere at vide
Fisherbrand™ Dyr ørepunch
Artikelnummer. 16543062 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
2 mm
Stil:
Tang-stil
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Stil
16543062 2 mm Tang-stil
1 options
Artikelnummer. 16543062
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse instrumenter er tilgængelige i flere designs, inklusive tommelfinger-stil, tang-stil eller sakse-stil slag.
Fisherbrand™ Animal Ear Punches er lavet af korrosionsbestandige ASTM (899-94) Serie 400 rustfrit stål. Disse instrumenter er tilgængelige i flere designs, inklusive tommelfinger-stil, tang-stil eller sakse-stil slag. Både tang- og sakse-stil har et længere håndtag for forbedret greb og håndtering.
  • Kirurgisk rustfrit stål
  • Passiveret
  • Kompatibel med Gamma/ETO/Autoklaverbare steriliseringsmetoder
Certificeringer
ISO 9001-02, GMP , cGMP
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer ISO, cGMP
Farve Sølv
Konstruktion Kirurgisk rustfrit stål
Til brug med (applikation) Dyreøre
Type Lab Punch
Grad Præmie
Materiale Rustfrit stål
Steriliseringsmetode Gamma/ETO/Autoklave
Stil Tang-stil
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Længde (metrisk) 10.8 cm
Diameter (engelsk) 0,04 tommer.
Diameter (engelsk) rør 0,08 tommer.
Diameter (metrisk) 2 mm