Få mere at vide
Anilofos, TRC
Artikelnummer. 18092010
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18092010 250 mg
18050520 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA672603250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64249-01-0
Molekylær formel C13 H19 Cl N O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 367.85
Synonym Anilofos, Phosphorodithioic acid, S-[2-[(4-chlorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxoethyl] O,O-dimethyl ester
IUPAC navn N-(4-chlorophenyl)-2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamide
SMIL COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anilofos
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19ClNO3PS2/c1-10(2)15(12-7-5-11(14)6-8-12)13(16)9-21-19(20,17-3)18-4/h5-8,10H,9H2,1-4H3
Formel vægt 367.0232