Få mere at vide
Anilofos 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anilofos |
| CAS | 64249-01-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Anilofos |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C13 H19 Cl N O3 P S2 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClNO3PS2/c1-10(2)15(12-7-5-11(14)6-8-12)13(16)9-21-19(20,17-3)18-4/h5-8,10H,9H2,1-4H3 |
| SMIL | COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | N-(4-chlorophenyl)-2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamide |
| Vis mere |