Få mere at vide
Anilofos 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309877
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309877 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309877 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10264000ME1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anilofos
CAS 64249-01-0
Analyt- eller komponentnavne Anilofos
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C13 H19 Cl N O3 P S2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H19ClNO3PS2/c1-10(2)15(12-7-5-11(14)6-8-12)13(16)9-21-19(20,17-3)18-4/h5-8,10H,9H2,1-4H3
SMIL COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn N-(4-chlorophenyl)-2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 367.85
Mængde 1 ml
Formel vægt 367.0232 g/mol