Få mere at vide
Anilinium Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15806630
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15806630 250 g
15800751 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15806630 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8200990250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-04-1
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 93.13 (Free Base Basis)
Tekniske data
Smeltepunkt 199°C to 202°C
Kogepunkt 245°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00012958
Mængde 250 g
Synonym Anilinium chloride, Aniline hydrochloride, Aniline hydrochloride, Anilinium chloride