Få mere at vide
Anilin, TRC
Artikelnummer. 30132670
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132670 1 g
30133363 10 g
18051320 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6624751G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-53-3
Molekylær formel C6 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
Synonym Aniline, Aminobenzene, Aminophen, Anyvim, Benzene, amino-, Blue Oil, C.I. 76000, NCI 176889, Phenylamine, Benzenamine
IUPAC navn Anilin
SMIL Nc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Formel vægt 93.0578
Procent renhed >95%