Få mere at vide
Aniline sulfate, 97%
Artikelnummer. 11453017
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453017 100 g 100g
11463017 500 g 500g
11473017 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15563.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 542-16-5 | (C6H5NH2)2·H2SO4
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-16-5
Molekylær formel (C6H5NH2)2·H2SO4
MDL nummer MFCD00013110
Synonym Benzenamine sulfate 2:1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline sulfate
Tæthed 1.377
Lugt Odorless
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3729533
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 284.34
Procent renhed 98%