Få mere at vide
Aniline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15811731
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15811731 1 L
15801731 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15811731 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222561000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-53-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 93.13
Tekniske data
Smeltepunkt -6.2°C
Tæthed 1.02 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 184°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00007629
Mængde 1 L
Synonym Aniline, Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine, Aniline