Få mere at vide
Anilinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18030940
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18030940 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030940 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0093.17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Anilinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline Hydrochloride
CAS 142-04-1
Analyt- eller komponentnavne Aniline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H7 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP), Fentanyl Imp. F (EP), Mesalazine Imp. K (EP), Sodium Cyclamate Imp. B (EP), Trimethoprim Imp. K (EP), Aniline, Aniline Hydrochloride, Phenylamine Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Fentanyl Imp. F (EP) as Hydrochloride, Mesalazine Imp. K (EP) as Hydrochloride, Trimethoprim Imp. K (EP) as Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Impurity C as Hydrochloride, Fentanyl Impurity F as Hydrochloride, Mesalazine Impurity K as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Impurity B as Hydrochloride, Trimethoprim Impurity K as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
SMIL Cl.Nc1ccccc1
IUPAC navn anilin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 129.59
Mængde 100 mg
Formel vægt 129,0345 g/mol