Få mere at vide
Anilinhydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617132 500 g Plastflaske 500g
10001760 100 g Plastflaske 100g
13408388 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10617132 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158415000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-04-1
Molekylær formel C6H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 129.59
MDL nummer MFCD00012958
InChI nøgle MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
IUPAC navn anilin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 196,0 °C til 199,0 °C
Farve Creme-gul til hvid
Kogepunkt 245.0°C
Flammepunkt 193°C
Tab ved tørring 0.5 % max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5NH2·HCl
Mængde 500 g
Merck Index 15,652
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1070g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethyl ether and chloroform
Formel vægt 129.59
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver