Få mere at vide
Anilinhydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469943
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469943
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13024.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Anilinhydrochlorid blev brugt til fremstilling af polyanilincoatede poly(styren-co-styrensulfonat) nanopartikler. Det blev brugt til at studere induktionen af Nei-lignende DNA-glycosylaser (NEIL1/2)-medieret base excision repair (BER) i rottemilt og 8-oxoguaninglycosylase 1-medieret BER på grund af anilineksponering. Det bruges til trykfarver, tøjmærkningsblæk, maling og malingsfjernere. Den bruges også som komfurpolerer og skopudser, samt til syntese af farvestoffer, farveblyanter og antioxidanter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anilinhydrochlorid blev brugt til fremstilling af polyanilincoatede poly(styren-co-styrensulfonat) nanopartikler. Det blev brugt til at studere induktionen af Nei-lignende DNA-glycosylaser (NEIL1/2)-medieret base excision repair (BER) i rottemilt og 8-oxoguaninglycosylase 1-medieret BER på grund af anilineksponering. Det bruges til trykfarver, tøjmærkningsblæk, maling og malingsfjernere. Den bruges også som komfurpolerer og skopudser, samt til syntese af farvestoffer, farveblyanter og antioxidanter.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1070 g/L).
Bemærkninger
Den er lysfølsom og hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-04-1
Molekylær formel C6H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 129.59
MDL nummer MFCD00012958
InChI nøgle MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
SMIL [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline hydrochloride
Smeltepunkt 196°C to 200°C
Tæthed 1.221
Kogepunkt 245°C
Flammepunkt 193°C (379°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN1548
Beilstein 3593823
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,659
Opløselighedsinformation Soluble in water (1070g/L).
IUPAC navn anilin;hydrochlorid
Formel vægt 129.59
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Aniline hydrochloride