Få mere at vide
Anilinhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11459943
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459943 100 g 100g
11469943 500 g 500g
11479943 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11459943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13024.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129,59 g/mol
Anilinhydrochlorid blev brugt til fremstilling af polyanilincoatede poly(styren-co-styrensulfonat) nanopartikler. Det blev brugt til at studere induktionen af Nei-lignende DNA-glycosylaser (NEIL1/2)-medieret base excision repair (BER) i rottemilt og 8-oxoguaninglycosylase 1-medieret BER på grund af anilineksponering. Det bruges til trykfarver, tøjmærkningsblæk, maling og malingsfjernere. Den bruges også som komfurpolerer og skopudser, samt til syntese af farvestoffer, farveblyanter og antioxidanter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anilinhydrochlorid blev brugt til fremstilling af polyanilincoatede poly(styren-co-styrensulfonat) nanopartikler. Det blev brugt til at studere induktionen af Nei-lignende DNA-glycosylaser (NEIL1/2)-medieret base excision repair (BER) i rottemilt og 8-oxoguaninglycosylase 1-medieret BER på grund af anilineksponering. Det bruges til trykfarver, tøjmærkningsblæk, maling og malingsfjernere. Den bruges også som komfurpolerer og skopudser, samt til syntese af farvestoffer, farveblyanter og antioxidanter.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1070 g/L).
Bemærkninger
Den er lysfølsom og hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-04-1
Molekylær formel C6H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 129.59
MDL nummer MFCD00012958
InChI nøgle MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
SMIL [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline hydrochloride
Smeltepunkt 196°C to 200°C
Tæthed 1.221
Kogepunkt 245°C
Flammepunkt 193°C (379°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN1548
Beilstein 3593823
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,659
Opløselighedsinformation Soluble in water (1070g/L).
IUPAC navn anilin;hydrochlorid
Formel vægt 129.59
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aniline hydrochloride