Få mere at vide
Aniline, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10660311 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10660311 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10660311 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/7240/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 62-53-3
Smeltepunkt -6.2°C
Farve Yellow
pH 8.8
Kogepunkt 181°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C6H7N
MDL nummer 7629
Mængde 2.5 L
Dampdensitet 3.3
Formel vægt 93.13g/mol
Fysisk form Liquid