missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aniline-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aniline D5 |
| CAS | 4165-61-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 2H5 H2 N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | -2,3,4,5,6-d5 (6CI,7CI,8CI), Benzen-d5-amine (9CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteroaniline, Aniline-d5, Phenyl-d5 amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.16 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?