Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Anilinblåt, natriumsalt, rent, vandopløseligt, biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10226570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10226570 100 g Glasflaske 100g
10656822 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226570 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229661000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798,79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28983-56-4
Molekylær formel C37H26N3Na2O9S3
Molekylvægt (g/mol) 798.79
MDL nummer MFCD00058509
InChI nøgle TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Blue 22, C.I. 42755
PubChem CID 76956083
IUPAC navn dinatrium;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)phenyl]-[4-(4-sulfonatophenyl)azaniumylidencyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]anilino]benzensulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline Blue, sodium salt
Absorptionsforhold 0,96 til 1,09
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 594 til 610 nm (i pH 3 vand)
Emballage Glasflaske
Farve Brun/lilla
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 799.81
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline Blue, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.