Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Anilinblå, natriumsalt, ren, vandopløselig, certificeret
Artikelnummer. 10556592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10556592 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10556592 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 401180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798,79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline Blue, sodium salt
CAS 28983-56-4
Absorptionsforhold 0,96 til 1,09
Koncentration 12,0 ml 0,1N TiCl3/g min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 594 til 610 nm
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C37H26N3Na2O9S3
Damptryk Damptryk: Ubetydeligt
MDL nummer MFCD00058509
Synonym Acid Blue 22, C.I. 42755
Farve Brun/lilla
Mængde 25 g
InChI nøgle TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Fysisk form Krystallinsk pulver
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium-2-{[4-({4-[(2-sulfonatophenyl)amino]phenyl}({4-[(2-sulfonatophenyl)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden})methyl)phenyl]amino}benzen-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 798.79
PubChem CID 131675892
Formel vægt 737.71
Procent renhed 12,0 ml 0,1 N TiCl3/g min.
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline Blue, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid blue 93