Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aniline |
| Flammepunkt | 70,00 °C |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.02kg |
| Formel vægt | 93.13 |
| Grad | BAGER ANALYZED™ Reagens |