Få mere at vide
Aniline, 99+%
Artikelnummer. 11427097
Mængde:
100 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
5000g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11427097
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14443.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
Anilin bruges som opløsningsmiddel. Det er blevet brugt som en antibankforbindelse til benzin. Det har en stor anvendelse i fremstillingen af polyurethan, som bruges til fremstilling af plast, bygning af termisk skumisolering og i køleskabe. Det er meget udbredt til fremstilling af methylendianilin og beslægtede forbindelser ved at reagere med formaldehyd. Det kombineres med salpetersyre og bruges som raketbrændstof til små missiler og jetassisteret start. Det fungerer som et tilsætningsstof til gummi, og dets derivater såsom phenylendiaminer og diphenylamin bruges som antioxidanter. Det finder anvendelse i farvestoffer og pigmenter i landbrugs- og polymerindustrien. Det anvendes i mindre skala i produktionen af den iboende ledende polymer polyanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anilin anvendes som opløsningsmiddel. Det er blevet brugt som en antibankforbindelse til benzin. Det har en stor anvendelse i fremstillingen af polyurethan, som bruges til fremstilling af plast, bygning af termisk skumisolering og i køleskabe. Det er meget udbredt til fremstilling af methylendianilin og beslægtede forbindelser ved at reagere med formaldehyd. Det kombineres med salpetersyre og bruges som raketbrændstof til små missiler og jetassisteret start. Det fungerer som et tilsætningsstof til gummi, og dets derivater såsom phenylendiaminer og diphenylamin bruges som antioxidanter. Det finder anvendelse i farvestoffer og pigmenter i landbrugs- og polymerindustrien. Det anvendes i mindre skala i produktionen af den iboende ledende polymer polyanilin.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, jern og jernsalte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-53-3
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
MDL nummer MFCD00007629
InChI nøgle PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC navn anilin
SMIL NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 1.021
Kogepunkt 183°C to 184°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.586
Mængde 5000 g
FN nummer UN1547
Beilstein 605631
Merck Index 14,659
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 93.13
Procent renhed ≥99%